Learn More
1-Méthyl-3-phénylpipéridin-4-one, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Methyl-3-phenylpiperidin-4-one |
| CAS | 3881-28-5 |
| Formule moléculaire | C12H15NO |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H15NO/c1-13-8-7-12(14)11(9-13)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11H,7-9H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCC(=O)C(C1)c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | 1-méthyl-3-phénylpipéridine-4-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 189.25 |
| Poids de la formule | 189.1154 |