Learn More
1-méthyl-3-phénylpropylamine, TRC
Code produit 30137069
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137069 100 g 100g
30135432 25 g 25g
18020950 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137069 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM325470100G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22374-89-6
Formule moléculaire C10 H15 N
Poids moléculaire (g/mol) 149.23
Synonyme α-Methylbenzenepropanamine, (3-Aminobutyl)benzene, (RS)-1-Methyl-3-
Nom IUPAC 4-phénylbutan-2-amine
SMILES CC(N)CCc1ccccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-3-Phenylpropylamine
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C10H15N/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9H,7-8,11H2,1H3
Poids de la formule 149.1204