Learn More
1-Methyl-3-propylimidazolium Tetrafluoroborate, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30936493
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30936493 25 g
30935804 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30936493 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD0081272025g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
98% HPLC,N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-3-propylimidazolium Tetrafluoroborate
CAS 244193-48-4
Formule moléculaire C7H13BF4N2
Numéro MDL MFCD14156016
Quantité 25 g
SMILES CCCN1C=[N+](C)C=C1.F[B-](F)(F)F
Poids moléculaire (g/mol) 212.00
Pourcentage de pureté 98%