Learn More
(1-méthyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazol-5-yl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10386664
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10386664 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10386664 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC47209DA
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau (1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
CAS 879896-49-8
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C9H10N2OS
Numéro MDL MFCD08435885
Quantité 1 g
Synonyme 1-methyl-3-thien-2-yl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 1h-pyrazole-5-methanol,1-methyl-3-2-thienyl, 2-methyl-5-thiophen-2-yl pyrazol-3-yl methanol, 1-methyl-3-thiophen-2-yl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 1-methyl-3-2-thienyl pyrazol-5-yl methan-1-ol
Clé InChI CHKYTDUITSTBNJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C(=CC(=N1)C2=CC=CS2)CO
Nom IUPAC (2-méthyl-5-thiophène-2-ylpyrazol-3-yl)méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 194.252
CID PubChem 18525810
Poids de la formule 194.26
Pourcentage de pureté 97%