Learn More
Chlorure de 1-Méthyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonyle 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 212.56 |
| Pourcentage de pureté | 95% |