Learn More
Chlorure de 1-Méthyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonyle 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10391423
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10391423 250 mg Flacon en verre ambré -
10123652 1 g Flacon en verre ambré 1g
10709615 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10391423 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur GK00779CB
 Article restreint
Expédition estimée: 27-07-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 126674-98-4
Formule moléculaire C6H4ClF3N2O
Poids moléculaire (g/mol) 212.556
Clé InChI KFKVECZQALNWSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazole-4-carbonyl chloride, 1h-pyrazole-4-carbonylchloride, 1-methyl-3-trifluoromethyl, acmc-20ms45, 3-trifluoromethyl-1-methyl-1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1-methyl-3-trifluoromethylpyrazole-4-carboxylic acid chloride, 1-methyl-4-trifluoromethyl-1h-pyrazole-3-carbonyl chloride, 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid chloride, 1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1-methyl-3-trifluoromethyl
CID PubChem 2794581
Nom IUPAC Chlorure de 1-méthyl-3-(trifluorométhyl)pyrazole-4-carbonye
SMILES CN1C=C(C(=N1)C(F)(F)F)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 212.56
Pourcentage de pureté 95%