Learn More
Chlorure de 1-méthyle-3-(trifluorométhyle)1- H-pyrazole-4-sulfonyle, 97+ %, Thermo Scientific™
Code produit 10246532
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10246532 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10397202 1 g Flacon en verre ambré 1g
11366815 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10246532 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur AW00087CB
 Article restreint
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 519056-67-8
Formule moléculaire C5H4ClF3N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 248.604
Clé InChI HJFWSNIHZZKYIK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1h-pyrazole-4-sulfonylchloride,1-methyl-3-trifluoromethyl, chloro 1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazol-4-yl sulfone, 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-sulfonylchloride, 1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1-methyl-3-trifluoromethyl
CID PubChem 2794561
Nom IUPAC Chlorure de 1-méthyl-3-(trifluorométhyl)pyrazole-4-sulfonyle
SMILES CN1C=C(C(=N1)C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 248.61
Pourcentage de pureté 97%