Learn More
Acide 1-méthyl-3-trifluorométhylpyrazole-5-boronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10347594
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10347594 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10347594 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00027DA
 Article restreint
Expédition estimée: 04-02-2027
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-3-trifluoromethylpyrazole-5-boronic acid
CAS 344591-91-9
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C5H6BF3N2O2
Numéro MDL MFCD08701785
Quantité 1 g
Synonyme 1-methyl-3-trifluoromethylpyrazole-5-boronic acid, 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl boronic acid, 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-5-boronic acid, 5-borono-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 2-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-ylboronic acid, 3-trifluoromethyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl-5-boronic acid, 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-ylboronic acid, boronic acid, 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl, acmc-209i7r
Clé InChI XPUNXPPXMANQGF-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CC(=NN1C)C(F)(F)F)(O)O
Nom IUPAC acide [2-méthyl-5-(trifluorométhyl)pyrazol-3-yl]boronique
Poids moléculaire (g/mol) 193.92
CID PubChem 12056713
Poids de la formule 193.92
Pourcentage de pureté 97%