Learn More
1-Méthyle--(-nitrophényl)pipérazine,4-(3-nitrophényl)pipérazine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10183714
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10183714 1 g 1g
10036724 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10183714 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC35925DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 148546-97-8
Formule moléculaire C11H15N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 221.26
Numéro MDL MFCD08435858
Clé InChI IIRKKCDXJIXWHI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-4-3-nitrophenyl piperazine, 4-methyl-1-3-nitrophenyl piperazine, piperazine,1-methyl-4-3-nitrophenyl, zlchem 196, pubchem18685, acmc-209d0u, 1-3-nitrophenyl 4-methylpiperazine, 1-3-nitrophenyl-4-methylpiperazine, 1-methyl-4-3-nitrophenyl-piperazine, 1-methyl-4-3-nitro-phenyl-piperazine
CID PubChem 12152161
Nom IUPAC 1-méthyle-4-(3-nitrophényle)piperazine
SMILES CN1CCN(CC1)C1=CC(=CC=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-4-(3-nitrophenyl)piperazine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 221.26
Pourcentage de pureté 97%