Learn More
1-méthyl-4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10076383 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10076383 1 g Flacon en verre 1g
10136993 5 g Flacon en verre 5g
11915861 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10076383 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 382960010
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 761446-44-0 | C10H17BN2O2 | 208.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 761446-44-0
Formule moléculaire C10H17BN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 208.07
Numéro MDL MFCD03789259
Clé InChI UCNGGGYMLHAMJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-methylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-methyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-methyl-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 1-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-methyl-4-pyrazoleboronic acid pinacol ester
CID PubChem 2773987
SMILES CN1C=C(C=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
% min. CAS 97.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 62.0°C to 65.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Nom IUPAC 1-méthyl-4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole
Poids de la formule 208.07
Pourcentage de pureté 97+%
Forme physique Crystals
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.