Learn More
1-Méthyl-4-(4-pipéridinyl)pipérazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11367219
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11367219 5 g -
11357219 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11367219 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27408.06
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 53617-36-0 | C10H21N3 | 183.30 g/mol
It is used both as a reagent and building block in several synthetic applications. As intermediate. As an excellent catalyst for many condensation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il sert de réactif et de bloc de construction dans plusieurs applications synthétiques. Comme intermédiaire. Excellent catalyseur pour de nombreuses réactions de condensation.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air & Hygroscopique. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’abri des oxydants puissants, de l’air, de l’eau, de l’humidité, des acides. Stocker sous gaz inerte sec. Réfrigéré (2-4°C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53617-36-0
Formule moléculaire C10H21N3
Poids moléculaire (g/mol) 183.30
Numéro MDL MFCD03274729
Clé InChI MRYYJGQKVGZGSB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-4-piperidin-4-yl piperazine, 1-methyl-4-4-piperidinyl piperazine, 1-methyl-4-piperidin-4-yl-piperazine, piperazine, 1-methyl-4-4-piperidinyl, 4-methyl-1-4-piperidyl piperazine, acmc-1b13b, 1-methyl-4-4-piperidyl piperazine, 1-methyl-4-piperidin-4yl-piperazine, 1-methyl-4-4-piperidino piperazine
CID PubChem 795707
SMILES CN1CCN(CC1)C1CCNCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-4-(4-piperidinyl)piperazine
Point de fusion 53°C to 56°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3259
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC 1-methyl-4-(piperidin-4-yl)piperazine
Poids de la formule 183.3
Pourcentage de pureté 98%