Learn More
1-méthyl-4-iodo-1H-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10547753 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10547753 1 g Flacon en verre -
10312963 250 mg Flacon en verre 250mg
10412875 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10547753 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 371790010
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 39806-90-1 | C4H5IN2 | 208 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39806-90-1
Numéro MDL MFCD05663860
Clé InChI RSDRDHPLXWMTRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-iodo-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-4-iodo-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 4-iodo-1-methyl, 1-methyl-4-iodopyrazole, zlchem 32, pubchem24346, acmc-1ctkh, n-methyl-4-iodopyrazole, 1-methyl-4-iodo pyrazole, 4-iodo-1-methyl-pyrazole
CID PubChem 2734773
Nom IUPAC 4-iodo-1-méthylpyrazole
SMILES CN1C=C(C=N1)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-4-iodo-1H-pyrazole
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 61.0°C to 67.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H5IN2
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids moléculaire (g/mol) 208
Poids de la formule 208
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Cristaux ou aiguilles cristallines
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Methyl-4-iodo-1H-pyrazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.