Learn More
1-Méthyl-4-phényl-4-pipéridinol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Methyl-4-hydroxy-4-phenyl-piperidine |
| CAS | 4972-68-3 |
| Formule moléculaire | C12 H17 N O |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 4-Piperidinol','1-methyl-4-phenyl-, 1-Methyl-4-phenyl-4-piperidinol, 4-Phenyl-1-methyl-4-piperidinol, IK 4 |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H17NO/c1-13-9-7-12(14,8-10-13)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,14H,7-10H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCC(O)(CC1)c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | 1-méthyl-4-phénylpipéridin-4-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 191.27 |
| Poids de la formule | 191.131 |