Learn More
1-Methyl-4-(phenylsulfonyl)benzene, 95%, BLD Pharm™
Code produit 31427045
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31427045 25 g
31426758 1 g
31422583 100 g
31426790 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31427045 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD14758425g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-4-(phenylsulfonyl)benzene
CAS 640-57-3
Formule moléculaire C13H12O2S
Numéro MDL MFCD00025038
Quantité 25 g
SMILES O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(C2=CC=CC=C2)=O
Poids moléculaire (g/mol) 232.30
Pourcentage de pureté 95%