Learn More
(1-Méthyl-4-pipéridinyl)méthanamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | (1-Methyl-4-piperidinyl)methanamine |
| CAS | 7149-42-0 |
| Point d’ébullition | 80.0°C to 81.0°C (20.0 mmHg) |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (GC) |
| Formule moléculaire | C7H16N2 |
| Numéro MDL | MFCD05022430 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 1-methylpiperidin-4-yl methanamine, 1-methyl-piperidin-4-methylamine, 1-methyl-4-piperidinyl methanamine, 4-piperidinemethanamine, 1-methyl, 1-1-methylpiperidin-4-yl methanamine, 1-methyl-4-aminomethyl piperidine, 4-aminomethyl-1-methylpiperidine, c-1-methyl-piperidin-4-yl-methylamine, 1-methylpiperidine-4-methylamine |
| Clé InChI | AGTPSAZJSOQXHJ-UHFFFAOYSA-N |
| Show More |
Safety and Handling
- (1-Methyl-4-piperidinyl)methanamine, 97%
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.