Learn More
1-Methyl-4-piperidone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450983
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
100g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11450983 50 g 50g
11460983 100 g 100g
11474160 250 g 250g
11464160 1000 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11450983 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13352.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1445-73-4 | C6H11NO | 113.16 g/mol
1-Methyl-4-piperidone, are widely used in artificial fibre industry. They are polymerizable and used as nylon precursors. They have excellent applications as solvents and as intermediates for organic synthesis. They are used in the aqueous carrier medium and amide penetrants in inks and water soluble paints.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-méthyl-4-pipéridone est largement utilisé dans l’industrie des fibres artificielles. Il est polymérisable et utilisé comme précurseur de nylon. Il est excellent dans les applications comme solvant et comme intermédiaire pour la synthèse organique. Il est utilisé dans le milieu porteur aqueux et les pénétrants d’amide dans les encres et les peintures solubles dans l’eau.
Solubilité
Il est miscible avec l’eau
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée : 2 - 8°C. Conserver à l’abri des agents oxydants forts, des acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1445-73-4
Formule moléculaire C6H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 113.16
Numéro MDL MFCD00006191
Clé InChI HUUPVABNAQUEJW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-4-piperidone, n-methyl-4-piperidone, 1-methyl-4-piperidinone, 4-piperidinone, 1-methyl, 4-piperidone, 1-methyl, n-methyl-4-piperidinone, 1-methyl-4-piperidione, n-methylpiperidine-4-one, 1-methyl-4-oxopiperidine, 1-methylpiperidine-4-one
CID PubChem 74049
Nom IUPAC 1-méthylpipéridine-4-one
SMILES CN1CCC(=O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-4-piperidone
Densité 0.973
pH 12
Point d’ébullition 55°C to 58°C (10 mmHg)
Point d’éclair 60°C (140°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.461
Quantité 50 g
Numéro UN UN2733
Beilstein 106924
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité It is miscible with water
Poids de la formule 113.16
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Methyl-4-piperidone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Methyl-4-piperidone