Learn More
1-Méthyl-4-prop-1-én-2-ylbenzène, TRC
Code produit 30473765
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30473765 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30473765 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM322115100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau p,a-Dimethylstyrene
CAS 1195-32-0
Formule moléculaire C10 H12
Quantité 100 mg
Synonyme Benzene','1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, Styrene','p,α-dimethyl- (7CI,8CI), 1-Methyl-4-(1-methylethenyl)benzene, 1-Isopropenyl-4-methylbenzene, 1-Methyl-4-(1-methylvinyl)benzene, 1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)benzene, 1-Methyl-4-isopropenylbenzene, 1-p-Tolyl-1-methylethylene, 2-(p-Methylphenyl)propene, 2-p-Tolyl-1-propene, 2-p-Tolylpropene, 4,α-Dimethylstyrene, 4-Isopropenyl-1-methylbenzene, 4-Isopropenyltoluene, 4-Methyl-α-methylstyrene, 4-Methylisopropenylbenzene, Dehydro-p-cymene, NSC 361058, p,α-Dimethylstyrene, p-Cymenene, p-Isopropenyltoluene, p-Methyl-α-methylstyrene, p-Methylisopropenylbenzene, α,4-Dimethylstyrene, α,p-Dimethylstyrene, α-Methyl-p-methylstyrene
Formule InChI InChI=1S/C10H12/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-7H,1H2,2-3H3
SMILES CC(=C)c1ccc(C)cc1
Nom IUPAC 1-méthyl-4-prop-1-én-2-ylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 132.2
Poids de la formule 132.0939