Learn More
1-Méthyl-4-prop-1-én-2-ylbenzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | p,a-Dimethylstyrene |
| CAS | 1195-32-0 |
| Formule moléculaire | C10 H12 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | Benzene','1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, Styrene','p,α-dimethyl- (7CI,8CI), 1-Methyl-4-(1-methylethenyl)benzene, 1-Isopropenyl-4-methylbenzene, 1-Methyl-4-(1-methylvinyl)benzene, 1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)benzene, 1-Methyl-4-isopropenylbenzene, 1-p-Tolyl-1-methylethylene, 2-(p-Methylphenyl)propene, 2-p-Tolyl-1-propene, 2-p-Tolylpropene, 4,α-Dimethylstyrene, 4-Isopropenyl-1-methylbenzene, 4-Isopropenyltoluene, 4-Methyl-α-methylstyrene, 4-Methylisopropenylbenzene, Dehydro-p-cymene, NSC 361058, p,α-Dimethylstyrene, p-Cymenene, p-Isopropenyltoluene, p-Methyl-α-methylstyrene, p-Methylisopropenylbenzene, α,4-Dimethylstyrene, α,p-Dimethylstyrene, α-Methyl-p-methylstyrene |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H12/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-7H,1H2,2-3H3 |
| SMILES | CC(=C)c1ccc(C)cc1 |
| Nom IUPAC | 1-méthyl-4-prop-1-én-2-ylbenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 132.2 |
| Poids de la formule | 132.0939 |