Learn More
1-méthyl-5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)indoline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10622285
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10622285 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10560904 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10622285 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC58739CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 934570-43-1
Formule moléculaire C15H22BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 259.16
Numéro MDL MFCD09879913
Clé InChI CZYIGZLFKRAXMV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indoline, 1-methyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydroindole, 1-methylindoline-5-boronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-methylindolin-5-yl-1,3,2-dioxaborolane, 1-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydro-1h-indole, 1-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydroindole
CID PubChem 24229591
Nom IUPAC 1-méthyl-5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)-2,3-dihydroindole
SMILES CN1CCC2=C1C=CC(=C2)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indoline
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 259.15
Pourcentage de pureté 97%