Learn More
[1-méthyl-5-phénoxy-3-(trifluorométhyl)-1H-pyrazol-4-yl]méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10052024
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10052024 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10052024 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC64809DA
 Article restreint
Expédition estimée: 27-08-2026
Ajouter au panier
Spécification
Nom chimique ou matériau [1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
CAS 318469-22-6
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C12H11F3N2O2
Numéro MDL MFCD00172652
Quantité 1 g
Synonyme 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl pyrazol-4-yl methanol, methylphenoxytrifluoromethylpyrazolylmethanol, 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-4-pyrazolyl methanol, 1h-pyrazole-4-methanol,1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl, 4-hydroxymethyl-1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole
Clé InChI TVYDMZWMEOZWHY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1N=C(C(CO)=C1OC1=CC=CC=C1)C(F)(F)F
Nom IUPAC [1-méthyle-5-phénoxy-3-(trifluorométhyle)-1H-pyrazol-4-yl]méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 272.23
CID PubChem 2775496
Poids de la formule 272.22
Pourcentage de pureté 97%