Learn More
1-méthyle-5-phénoxy-3-(trifluorométhyle)-1H-pyrazole-4 -carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10462824
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10462824 1 g Flacon en verre ambré 1g
10103914 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10462824 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC64804DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 109925-42-0
Formule moléculaire C12H9F3N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 270.211
Numéro MDL MFCD01936001
Clé InChI JDLPKSIFGPLXAU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl pyrazole-4-carbaldehyde, 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde,1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl, acmc-20a3tk, methylphenoxytrifluoromethylpyrazolecarbaldehyde, 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxyaldehyde
CID PubChem 2775493
Nom IUPAC 1-méthyl-5-phénoxy-3-(trifluorométhyl)pyrazole-4-carbalaldéhyde
SMILES CN1C(=C(C(=N1)C(F)(F)F)C=O)OC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 270.21
Pourcentage de pureté 97%