Learn More
Acide 1-méthyl-5-phénoxy-3-(trifluorométhyl)-1H-pyrazole-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10566904
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10566904 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10337634 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10566904 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC64801CB
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 921939-08-4
Formule moléculaire C12H9F3N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 286.21
Numéro MDL MFCD06203565
Clé InChI JLFWKPKAZSVCKI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid
CID PubChem 24229721
Nom IUPAC Acide 1-méthyl-5-phénoxy-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylique
SMILES CN1N=C(C(C(O)=O)=C1OC1=CC=CC=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 286.21
Pourcentage de pureté 97%