Learn More
(1-Méthyl-5-phényl-1H-pyrazol-3-yl)méthylamine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10255314
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10255314 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10152744 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10255314 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC46513CB
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 869901-12-2
Formule moléculaire C11H13N3
Poids moléculaire (g/mol) 187.246
Numéro MDL MFCD08271937
Clé InChI QUPQCDFVZUNOJX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazol-3-yl methylamine, 1-1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazol-3-yl methanamine, 1-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methanamine, 1h-pyrazole-3-methanamine,1-methyl-5-phenyl, 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazol-3-yl methanamine, 1-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methylamine, 1-1-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methanamine
CID PubChem 18525794
Nom IUPAC (1-méthyl-5-phénylpyrazol-3-yl) méthanamine
SMILES CN1C(=CC(=N1)CN)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau (1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-3-yl)methylamine
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 187.24
Pourcentage de pureté 95%