Learn More
Acide 1-méthyl-5-phényl-1H-pyrazole-3-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11320637
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11320637 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10629653 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11320637 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC46501CB
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 10199-53-8
Formule moléculaire C11H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 202.21
Numéro MDL MFCD08271933
Clé InChI ZDUDGEACIDDEPL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1-methyl-5-phenyl, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-5-phenyl, 3-carboxy-1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazole, 1-methyl-5-phenyl pyrazole-3-carboxylic acid, 3-carboxy-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl benzene, 1-methyl-5-phenyl-1h-3-pyrazolecarboxylic acid
CID PubChem 7537619
Nom IUPAC Acide 1-méthyl-5-phénylpyrazole-3-carboxylique
SMILES CN1N=C(C=C1C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 202.21
Pourcentage de pureté 97%