Learn More
Acide 1-méthyl-5-phényl-1H-pyrazole-3-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsSpecifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid |
| Point de fusion | 144.0°C to 145.0°C |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (HPLC) |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 202.21 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Safety and Handling
Product Identifier
- 1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid, 97%
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.