Learn More
1-méthyl-5-phényl-1H-pyrazole-4-carbalaldéhyde, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 186.21 |
| Pourcentage de pureté | 97% |