Learn More
(1-méthyl-5-thien-2-yl-1H-pyrazol-3-yl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11370647
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11370647 250 mg 250mg
10366374 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11370647 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC47109CB
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 879896-47-6
Formule moléculaire C9H10N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 194.252
Numéro MDL MFCD08435882
Clé InChI HJYKWWXWCFOUID-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-5-thien-2-yl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 1h-pyrazole-3-methanol,1-methyl-5-2-thienyl, 1-methyl-5-thiophen-2-yl pyrazol-3-yl methanol, 1-methyl-5-thiophen-2-yl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 1-methyl-5-2-thienyl pyrazol-3-yl methan-1-ol, 3-hydroxymethyl-1-methyl-5-2-thienyl-1h-pyrazole
CID PubChem 18525806
Nom IUPAC (1-méthyl-5-thiophène-2-ylpyrazol-3-yl)méthanol
SMILES CN1C(=CC(=N1)CO)C2=CC=CS2
Spécification
Nom chimique ou matériau (1-Methyl-5-thien-2-yl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 194.26
Pourcentage de pureté 97%