Learn More
Acide 1-méthyl-5-thien-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10428904
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10428904 5 g 5g
10153314 250 mg 250mg
10011054 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10428904 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC47101DE
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 869901-15-5
Formule moléculaire C9H8N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 208.235
Numéro MDL MFCD08271952
Clé InChI URCWVEMABYSGJA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-5-thien-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-5-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1-methyl-5-2-thienyl, 1-methyl-5-thiophen-2-yl pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-5-2-thienyl, 1-methyl-5-2-thienyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-5-2-thienyl pyrazole-3-carboxylic acid, 3-carboxy-1-methyl-5-thien-2-yl-1h-pyrazole
CID PubChem 7537648
Nom IUPAC Acide 1-méthyl-5-thiophène-2-ylpyrazole-3-carboxylique
SMILES CN1C(=CC(=N1)C(=O)O)C2=CC=CS2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-5-thien-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Poids de la formule 208.24
Pourcentage de pureté 97%