Learn More
Acide 1-méthyl-5-(trifluorométhyl)-1H-pyrazole-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10310953
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10310953 250 mg 250mg
10065762 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10310953 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur GK00761CB
 Article restreint
Expédition estimée: 01-10-2026
Identifiants chimiques
CAS 113100-53-1
Formule moléculaire C6H5F3N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 194.113
Numéro MDL MFCD01936005
Clé InChI FZNKJQNEJGXCJH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid, 3-trifluoromethyl-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-3-trifluoromethyl-4-pyrazolecarboxylic acid, 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxy, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-3-trifluoromethyl, pubchem11402, acmc-1bscj, ksc183q3j
CID PubChem 2775665
Nom IUPAC Acide 1-méthyl-3-(trifluorométhyl)pyrazole-4-carboxylique
SMILES CN1C=C(C(=N1)C(F)(F)F)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 194.11
Pourcentage de pureté 97%