Learn More
1-méthyl-6-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole, 95 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1-Methyl-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole |
| % min. CAS | 94.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 257.14 |
| Pourcentage de pureté | 95% |