Learn More
Acide 1-méthyl-L-4,5-dihydroorotique, TRC
Code produit 30464479
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30464479 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30464479 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM338543100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-L-4,5-dihydroorotic Acid
CAS 103365-69-1
Formule moléculaire C6H8N2O4
Quantité 100 mg
Synonyme (4S)-Hexahydro-1-methyl-2,6-dioxo-4-pyrimidinecarboxylic Acid, 1-Methyl-L-4,5-dihydroorotic Acid
Formule InChI InChI=1S/C6H8N2O4/c1-8-4(9)2-3(5(10)11)7-6(8)12/h3H,2H2,1H3,(H,7,12)(H,10,11)/t3-/m0/s1
SMILES OC([C@H](C1)NC(N(C)C1=O)=O)=O
Nom IUPAC acide (4S)-1-méthyl-2,6-dioxo-1,3-diazinane-4-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 172.14
Poids de la formule 172.0484