Learn More
Acide 1-méthyl-L-4,5-dihydroorotique, TRC
Code produit 30473709
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30473709 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30473709 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3385431G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-L-4,5-dihydroorotic Acid
CAS 103365-69-1
Formule moléculaire C6H8N2O4
Quantité 1 g
Synonyme (4S)-Hexahydro-1-methyl-2,6-dioxo-4-pyrimidinecarboxylic Acid, 1-Methyl-L-4,5-dihydroorotic Acid
Formule InChI InChI=1S/C6H8N2O4/c1-8-4(9)2-3(5(10)11)7-6(8)12/h3H,2H2,1H3,(H,7,12)(H,10,11)/t3-/m0/s1
SMILES OC([C@H](C1)NC(N(C)C1=O)=O)=O
Nom IUPAC acide (4S)-1-méthyl-2,6-dioxo-1,3-diazinane-4-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 172.14
Poids de la formule 172.0484