Learn More
1-Methyl-L-histidine, MedChemExpress
Code produit 16470479
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16470479 10 mg
16404136 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16470479 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYW017006
MedChemExpress 1-Methyl-L-histidine is an objective indicator of meat ingestion and exogenous 3-methylhistidine (3MH) intake.
1-Methyl-L-histidine is an objective indicator of meat ingestion and exogenous 3-methylhistidine (3MH) intake.
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-L-histidine
CAS 332-80-9
Couleur White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C7H11N3O2
Informations sur la solubilité H2O : 125 mg/mL (738.86 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](CC1=CN(C)C=N1)C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 169.18
Quantité 10 mg
Poids de la formule 169.18
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Poudre
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism