Learn More
1-Methyl-L-histidine, TRC
Code produit 30132483
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
250 mg
Conditionnement:
10mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30132483 250 mg 250mg
30010321 10 mg 10mg
30008626 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30132483 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM312050250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 332-80-9
Formule moléculaire C7 H11 N3 O2
Poids moléculaire (g/mol) 169.18
Synonyme 1-Methyl-L-histidine, Histidine, 1-methyl-, L- (8CI), 1-Methyl-L-histidine, (S)-2-Amino-3-(1-methyl-1H-imidazol-4-yl)propanoic acid, 1-Methylhistidine, 1-N-Methyl-L-histidine, N1-Methyl-L-histidine, NSC 524367
Nom IUPAC (2S)-2-amino-3-(1-methylimidazol-4-yl)propanoic acid
SMILES Cn1cnc(C[C@H](N)C(=O)O)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-L-Histidine
Formule InChI InChI=1S/C7H11N3O2/c1-10-3-5(9-4-10)2-6(8)7(11)12/h3-4,6H,2,8H2,1H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1
Quantité 250 mg
Poids de la formule 169.0851
Conditions d’expédition Dry Pack