Learn More
1-méthyl mébendazole, TRC
Code produit 30477405
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30477405 10 mg 10mg
30466650 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30477405 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM32015010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 132119-11-0
Formule moléculaire C17 H15 N3 O3
Poids moléculaire (g/mol) 309.32
Synonyme Methyl (5-Benzoyl-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate, Mebendazole Imp. D (EP)
Nom IUPAC méthyle N-(5-benzoyle-1-méthylbenzimidazol-2-yl)carbamate
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2n1C)C(=O)c3ccccc3
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl (5-Benzoyl-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H15N3O3/c1-20-14-9-8-12(15(21)11-6-4-3-5-7-11)10-13(14)18-16(20)19-17(22)23-2/h3-10H,1-2H3,(H,18,19,22)
Poids de la formule 309.1113
Pourcentage de pureté >95%