Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1-méthyladénine, plus de 98 %
Code produit 10227073 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10227073 100 mg Flacon en verre 100mg
10701671 25 mg Flacon en verre 25mg
10398380 250 mg Flacon en verre 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10227073 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 201311000
 Article restreint
Expédition estimée: 12-02-2027
Ajouter au panier
CAS: 5142-22-3 | C6H7N5 | 149.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5142-22-3
Formule moléculaire C6H7N5
Poids moléculaire (g/mol) 149.16
Numéro MDL MFCD00010532
Clé InChI HPZMWTNATZPBIH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyladenine, 1-methyl-1h-purin-6-amine, 1h-purin-6-amine, 1-methyl, adenine, 1-methyl, n1-methyladenine, 1-methyl-1h-purin-6-ylamine, 6h-purin-6-imine, 1,9-dihydro-1-methyl, 1-methyl-adenine, 1-methyl-9h-purin-6-imine, 1-methylhydropurine-6-ylamine
CID PubChem 78821
ChEBI CHEBI:18083
Nom IUPAC 1-méthylpurine-6-amine
SMILES CN1C=NC2=NC=NC2=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyladenine
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion >300.0°C
Couleur Beige à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 mg
Beilstein 26, V,17, 136
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 149.15
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline