Learn More
1-Methyladenine, MedChemExpress
Description
1-Methyladenine is a product of alkylation damage in DNA which can be repaired by damage reversal by oxidative demethylation.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Methyladenine |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 5142-22-3 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C6H7N5 |
| Informations sur la solubilité | H2O : 5.2 mg/mL (34.86 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣DMSO : 5 mg/mL (33.52 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | NC1=C2N=CN=C2N=CN1C |
| Poids moléculaire (g/mol) | 149.15 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Nom du produit
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?