Learn More
1-Méthyadénine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Methyladenine |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H7N5/c1-11-3-10-6-4(5(11)7)8-2-9-6/h2-3H,7H2,1H3 |
| Poids de la formule | 149.0701 |