Learn More
1-Methylazepan-2-one, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30944962
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30944962 5 g
30942835 10 g
30942394 100 g
30942838 25 g
30929154 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30944962 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1450685g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methylazepan-2-one
CAS 2556-73-2
Formule moléculaire C7H13NO
Numéro MDL MFCD00003263
Quantité 5 g
SMILES O=C1N(C)CCCCC1
Poids moléculaire (g/mol) 127.18
Pourcentage de pureté 98%