Learn More
1-Méthylbenzimidazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11467146
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11467146 5 g 5g
11477146 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11467146 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25472.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1632-83-3 | C8H8N2 | 132.17 g/mol
1-Methylbenzimidazole is the suitable reagent used as electrolyte additive for the dye-sensitized solar cells and solid-state dye-sensitized solar cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-méthylbenzimidazole est le réactif approprié utilisé comme additif électrolytique pour les cellules solaires sensibilisées par les colorants et les cellules solaires sensibilisées par les colorants à l’état solide.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Conserver dans des conditions fraîches et sèches, et dans des conditions bien scellées. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1632-83-3
Formule moléculaire C8H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 132.17
Numéro MDL MFCD00192275
Clé InChI FGYADSCZTQOAFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-benzimidazole, 1h-benzimidazole, 1-methyl, methylbenzimidazole, unii-12lw89n19y, 1-methyl-1h-benzo d imidazole, 1h-benzimidazole, methyl, 1-methyl-1,3-benzodiazole, 1-methyl-1h-1,3-benzodiazole, pubchem7613, 1-methylbenzimidazole
CID PubChem 95890
Nom IUPAC 1-méthylbenzimidazole
SMILES CN1C=NC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methylbenzimidazole
Point de fusion 59°C to 62°C
Point d’ébullition 154°C (12 mmHg)
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 132.17
Pourcentage de pureté 99%