Learn More
1-Chlorhydrate de méthylbiguanure, TRC
Code produit 17980925
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17980925 25 mg 25mg
17993415 10 mg 10mg
17991825 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17980925 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM26509525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1674-62-0
Formule moléculaire C3 H9 N5 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 151.6
Synonyme 1-Methylbiguanide Hydrochloride, Metformin Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride, Imidodicarbonimidic diamide, N-methyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), Biguanide, 1-methyl-, hydrochloride (6CI, 7CI, 8CI), Imidodicarbonimidic diamide, N-methyl-, monohydrochloride (9CI), 1-Methylbiguanide Hydrochloride, N'-Methylbiguanide monohydrochloride
Nom IUPAC 1-carbamimidoyl-3-méthylguanidine ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CNC(=N)NC(=N)N
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Methylbiguanide Hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C3H9N5.ClH/c1-7-3(6)8-2(4)5;/h1H3,(H6,4,5,6,7,8);1H
Poids de la formule 151.0625
Pourcentage de pureté >95%