Learn More
1-Méthylcycloheptanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11424317
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11424317 5 g 5g
11434317 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11424317 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20393.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3761-94-2 | Molecular Formula: C8H16O | Molecular Weight: 128.215 g/mol
1-Methylcycloheptanol, is used as an pharmaceutical and chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-méthylcycloheptanol est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et chimique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3761-94-2
Formule moléculaire C8H16O
Poids moléculaire (g/mol) 128.215
Numéro MDL MFCD00021672
Clé InChI XFFKAYOHINCUNU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methylcycloheptanol, cycloheptanol, 1-methyl, 1-methylcycloheptanol-1, 1-methyl-cycloheptanol, methylcycloheptanol-1, 1-methyl cycloheptanol, cycloheptanol,1-methyl
CID PubChem 77376
Nom IUPAC 1-méthylcycloheptan-1-ol
SMILES CC1(CCCCCC1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methylcycloheptanol
Indice de réfraction 1.472
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 128.22
Pourcentage de pureté 98%