Learn More
Acide 1-méthylcyclohexanecarboxylique, TRC
Code produit 30477915
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30477915 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30477915 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2947655G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methylcyclohexanecarboxylic Acid
CAS 1123-25-7
Formule moléculaire C8H14O2
Quantité 5 g
Synonyme 1-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic Acid, 1-Methylcyclohexanecarboxylic Acid, 1-Methylcyclohexylcarboxylic Acid
Formule InChI InChI=1S/C8H14O2/c1-8(7(9)10)5-3-2-4-6-8/h2-6H2,1H3,(H,9,10)
SMILES CC1(CCCCC1)C(=O)O
Poids moléculaire (g/mol) 142.2
Poids de la formule 142.0994