Learn More
1-méthylcyclohexanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10687472 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10687472 5 g Flacon en verre 5g
10473045 25 g Flacon en verre 25g
15780799 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10687472 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 126600050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 590-67-0 | C7H14O | 114.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 590-67-0
Numéro MDL MFCD00003857
Clé InChI VTBOTOBFGSVRMA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-methyl, 1-methyl-1-cyclohexanol, cyclohexanol,methyl, 1-methyl-cyclohexanol, 1-methylcyclohexyl alcohol, acmc-1b1ai, 1-methyl-cyclohexan-1-ol, 1-methyl cyclohexanol
CID PubChem 11550
Nom IUPAC 1-méthylcyclohexan-1-ol
SMILES CC1(CCCCC1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methylcyclohexanol
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 26°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9190g/mL
Point d’ébullition 168°C (752.0 mmHg)
Point d’éclair 67°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H14O
Formule linéaire CH3C6H10OH
Indice de réfraction 1.4590 to 1.461
Quantité 5 g
Beilstein 06, 11
Gravité spécifique 0.919
Poids moléculaire (g/mol) 114.19
Poids de la formule 114.19
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Methylcyclohexanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.