Learn More
1-méthylcyclopentène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Methylcyclopentene |
| Point de fusion | -142°C |
| Densité | 0.779 |
| Point d’ébullition | 73°C to 75°C |
| Point d’éclair | −17°C (1°F) |
| Indice de réfraction | 1.431 |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN3295 |
| Beilstein | 1900640 |
| Poids de la formule | 82.15 |
| Afficher plus |