Learn More
Acide 1-méthylcyclopropanecarboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10675145 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10675145 5 g Flacon en verre 5g
10674955 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10675145 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 194960050
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
CAS: 6914-76-7 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6914-76-7
Formule moléculaire C5H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 100.12
Numéro MDL MFCD00001290
Clé InChI DIZKLZKLNKQFGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methylcyclopropanecarboxylic acid, 1-methyl-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-methyl, cyclopropanecarboxylicacid, 1-methyl, pubchem16037, 1-methylcyclopropanoic acid, acmc-209o6g, d07fpq, 1-carboxy-1-methylcyclopropane, dizklzklnkqfgb-uhfffaoysa
CID PubChem 81326
Nom IUPAC Acide 1-méthylcyclopropane-1-carboxylique
SMILES CC1(CC1)C(=O)O
Tekniske data
Nom chimique ou matériau 1-Methylcyclopropanecarboxylic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 34.0°C to 36.0°C
Point d’ébullition 183.0°C to 185.0°C
Point d’éclair 84°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C3H4CO2H
Quantité 5 g
Beilstein 09, II, 5
Poids de la formule 100.12
Pourcentage de pureté 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methylcyclopropanecarboxylic acid
Signalord
  • Dangers
Farekategori
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Faresætning
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Sikkerhedssætning
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.