Learn More
1-Méthylimidazole-2-carboxaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15431368
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15431368 5 g 5g
15441368 250 mg 250mg
15421368 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15431368 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55201.06
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 13750-81-7 | C5H6N2O | 110.12 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, Pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker dans un endroit frais et sec. Conserver dans un récipient hermétiquement fermé. Stocker sous azote.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13750-81-7
Formule moléculaire C5H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 110.12
Numéro MDL MFCD01321308
Clé InChI UEBFLTZXUXZPJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-imidazole-2-carbaldehyde, 1-methyl-2-imidazolecarboxaldehyde, 1-methylimidazole-2-carboxaldehyde, 1h-imidazole-2-carboxaldehyde, 1-methyl, 2-formyl-1-methylimidazole, imidazole-2-carboxaldehyde, 1-methyl, pubchem7614, zlchem 1231, 2-formyl-l-methylimidazole, acmc-209ce6
CID PubChem 139575
Nom IUPAC 1-méthylimidazole-2-carbalaldéhyde
SMILES CN1C=CN=C1C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methylimidazole-2-carboxaldehyde
Point de fusion 36°C to 39°C
Point d’ébullition 70°C to 74°C (1 mmHg)
Point d’éclair 102°C (216°F)
Quantité 5 g
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 110.12
Pourcentage de pureté 98%