Learn More
1-Méthylimidazole-5-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15433667
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15433667 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15433667 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27338.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methylimidazole-5-carboxaldehyde
CAS 39021-62-0
Point de fusion 52°C to 57°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Formule moléculaire C5H6N2O
Numéro MDL MFCD00030439
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Synonyme 1-methyl-1h-imidazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-1h-imidazole-5-carboxaldehyde, 3-methyl-3h-imidazole-4-carbaldehyde, 1-methylimidazole-5-carboxaldehyde, 1h-imidazole-5-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methylimidazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-5-imidazolecarboxaldehyde, 1-methylimidazole-5-carboxaldeyde, pubchem8047, 5-formyl-1-methylimidazole
Clé InChI BNYKZFOZWZMEJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C=NC=C1C=O
Nom IUPAC 3-méthylimidazole-4-carbalaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 110.116
CID PubChem 573592
Poids de la formule 110.12
Pourcentage de pureté 97%