Learn More
1-méthylimidazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10078531 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10078531 5 kg Récipient en plastique 5kg
10607482 100 g Flacon en verre 100g
10326530 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10078531 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 126990050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 616-47-7 | C4H6N2 | 82.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 616-47-7
Formule moléculaire C4H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 82.11
Numéro MDL MFCD00005292
Clé InChI MCTWTZJPVLRJOU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-imidazole, n-methylimidazole, 1h-imidazole, 1-methyl, imidazole, 1-methyl, n-methyl imidazole, 1-methyl-imidazole, unii-p4617qs63y, 1-methyl-1h-imidazol, n-methylimidazol, 1-methylimdazole
CID PubChem 1390
ChEBI CHEBI:113454
Nom IUPAC 1-méthylimidazole
SMILES CN1C=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methylimidazole
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -2.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0300g/mL
Point d’ébullition 198.0°C
Point d’éclair 92°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Récipient en plastique
Indice de réfraction 1.4955 to 1.4975
Quantité 5 kg
Beilstein 23, 46
Fieser 05,447
Gravité spécifique 1.03
Informations sur la solubilité Solubility in water: 145g/L (25°C). Other solubilities: soluble in organic solvents
Poids de la formule 82.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Methylimidazole
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.