Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1-méthylimidazole, pour la biochimie, anhydre, AcroSeal™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1-Methylimidazole |
| Point de fusion | -2.0°C |
| Densité | 1.0300 g/mL |
| Point d’ébullition | 198.0°C |
| Point d’éclair | 92°C |
| Indice de réfraction | 1.4955 to 1.4975 |
| Quantité | 2.5 L |
| Gravité spécifique | 1.03 |
| Informations sur la solubilité | Solubility aq. soln.: 145 g/L (25°C). Other solubilities: soluble in organic solvents |
| Poids de la formule | 82.12 |
| Show More |